Learn More
Imidazol, rein, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 86°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
pH | 10.5 |
Siedepunkt | 255°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 68.08g/mol |
Dampfdruck | 0.003mbar at 20°C |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Imidazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.