Learn More
Imidazol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11358859 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11358859 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11358859 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102033.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet als Puffer im pH-Bereich 6,2 - –7,8. Imidazol, MP Biomedicals ist ein Chelatbildner zur Bindung verschiedener zweiwertiger Kationen. Es handelt sich um einen stark polaren, planaren Fünfring, der amphoter ist.
Imidazol kann zur Elution von Histidin-haltigen Proteinen von zweiwertigen Kationen-Harzen verwendet werden und kann auch bei der Rückfärbung von SDS-PAGE-Gelen zum Nachweis von Proteinen eingesetzt werden. Imidazol wird verwendet, um markierte Proteine zu eluieren, die an Ni-Ionen gebunden sind, welche an der Oberfläche von Kügelchen in der Chromatographiesäule angebracht sind. Synthetische Imidazole sind in vielen Fungiziden sowie in Antimykotika, Antiprotozoika und Antihypertensiva enthalten.
Spezifikation
CAS 288-32-4
Schmelzpunkt 86 °C bis 94 °C
Dichte 500 – 600 kg/m3 (Volumendichte) (Lit.)
pH ≥7 (1%ige wässrige Lösung)
Siedepunkt 268 °C (Literatur)
Summenformel C3H4N2
MDL-Nummer MFCD00005183
Menge 100 g
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser, Alkohol, Ehter, Chloroform, Pyridin; leicht löslich in Benzol; sehr sparsam löslich in Erdöläther.
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formelmasse 68.1
Dampfdruck 0,003 hPa bei 20 °C (Letterlich)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver