Learn More
Imidazol, Reinst, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073090
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-Imidazol
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1H-Imidazol
N1C=CN=C1
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Weiß bis gelb
pH 10.5
Siedepunkt 255°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 68.08g/mol
Dampfdruck 0.003mbar at 20°C
Physikalische Form Fest