Learn More
Imidazol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408360
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11439562
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10221.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a buffer in the range of pH 6.2-7.8. It is also an histamine antagonist. It acts as a chelator and forms complexes with various divalent cations. It is used as a corrosion inhibitor on certain transition metals such as copper. Its derivatives, like polybenzimidazole (PBI), act as fire retardants. It finds application in photography and electronics. Imidazole salts are used as ionic liquids and precursors to stable carbenes. Imidazole derivatives like ketoconazole, miconazole and clotrimazole are involved in the treatment of various systemic fungal infections. It is a part of the theophylline molecule, present in tea leaves and coffee beans, which stimulates the central nervous system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Imidazol wird als Puffer im pH-Bereich von 6.2 bis 7.8 verwendet. Es ist auch ein Histamin-Antagonist. Es fungiert als Chelator und bildet Komplexe mit verschiedenen zweiwertigen Kationen. Es wird als Korrosionsschutzmittel auf bestimmten Übergangsmetallen wie Kupfer verwendet. Seine Derivate wie Polybenzimidazol (PBI) wirken als Flammschutzmittel. Es findet Anwendung in der Fotografie und Elektronik. Imidazol-Salze werden als ionische Flüssigkeiten und Vorstufen für stabile Carbone verwendet. Imidazol-Derivate wie Ketoconazol, Miconazol und Clotrimazol sind an der Behandlung verschiedener systemischer Pilzinfektionen beteiligt. Sie sind ein Teil des Theophyllin-Moleküls, das in Teeblättern und Kaffeebohnen vorkommt und das zentrale Nervensystem stimuliert.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Äther, Aceton, Chloroform, Pyridin und Methanol. Leicht mischbar mit Benzol und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Säureanhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-Name 1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 145°C (293°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Beilstein 103853
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,pyridine and methanol. Slightly miscible with benzene and petroleum ether.
Formelmasse 68.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Imidazole