missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazol, ≥ 99%, Molekularbiologisches Reagenz, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11486561 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11486561 25 g
11476561 5 g
11496561 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11486561 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219482925

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemical Identifiers

CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-Name 1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1

Specifications

Chemischer Name oder Material Imidazole
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 25 g
Formelmasse 68.08
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Imidazole, molecular biology reagent
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.