Learn More
Imidazol, ≥ 99%, Molekularbiologisches Reagenz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476561 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11476561 5 g
11486561 25 g
11496561 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476561 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219482905
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-Name 1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 5 g
Formelmasse 68.08
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Fest