Learn More
Imidazol, >99.6 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
5 kg
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Imidazol |
| CAS | 288-32-4 |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 500 bis 600 kg/m3 (Schüttdichte) |
| Prozentgehaltsbereich | > 99.6 % |
| Summenformel | C3H4N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00005183 |
| Menge | 5 kg |
| Synonym | Imidazol, Iminazol, Miazol, 1,3-Diazol, 1,3-Diaza-2,4-Cyclopentadien, Pyrro-b-Monazol, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole |
| InChI-Schlüssel | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |