Learn More
Imidazol, > 98.5 % (trockene Basis), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15825308
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1 H-Imidazol
N1C=CN=C1
288-32-4
C3H4N2
68.08
MFCD00005183
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
795
CHEBI:16069
1 H-Imidazol
N1C=CN=C1
Chemischer Name oder Material Imidazole
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 145°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 kg
UN-Nummer UN3263
Beilstein 103853
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Flocken/Pulver