Learn More
Imidazol-4-essigsäure Monohydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490647
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490647 1 g 1 Gramm
11400657 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22473.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162.57 g/mol
A GABAc antagonistImidazole-4-acetic acid monohydrochloride is used in the preparation of imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles. It is also used to prepare pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins and potential metal ion chelators. Further, it acts as an imidazole derivative with potential antituberculousis properties. In addition to this, it is used in the generation of acyl guanidine inhibitors of beta-secretas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein GABAc Antagonist-Imidazol-4-essigsäuremnohydrochlorid wird bei der Herstellung von Imidazolylpolyethylenimin-modifizierten Nanopartikeln verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pyridyl- und Imidazoyl-funktionalisierten Carboproteinen und potenziellen Metallionenchelatoren verwendet. Darüber hinaus wirkt es als Imidazol-Derivat mit potenziellen Antituberkulose-Eigenschaften. Außerdem wird es bei der Erzeugung von Acylguanidin-Inhibitoren von Beta-Secretas eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3251-69-2
Summenformel C5H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.57
MDL-Nummer MFCD00012698
InChI-Schlüssel MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
PubChem CID 145685
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-5-yl)Ethansäure;Hydrochlorid
SMILES Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Schmelzpunkt 221°C to 224°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 3701591
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.58
Reinheit (%) 97%