Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. 15435719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435719 100 mL 100 Milliliter
15445719 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435719 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63496.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a chelator for the binding of various divalent cations, and is also used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Imidazol wird als Chelator für die Bindung verschiedener zweiwertiger Kationen verwendet sowie zur Eluierung von markierten Proteinen, die an Ni-Ionen gebunden sind, die wiederum an der Oberfläche von Beads in der Chromatographiesäule angebracht sind.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole
Konzentration 0.5 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole, 0.5M buffer solution, pH 7.5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, Hydrochloric acid