Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.0
Artikelnummer. p-7042458
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15494929
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62593.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68,079
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spezifikation
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7,0
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml