Learn More
Imidazol, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058216
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15444619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62207.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 288-32-4
Konzentration 0.5 M
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
Summenformel C3H4N2
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 68.08