Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsäure, ≥97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC32501DA
Additional Details : Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005732
  • 109.90 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-08-2021
Chemische Identifikatoren
53572-98-8
168.17
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
2759354
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
C6H4N2O2S
MFCD03419463
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-6-Carboxylsäure
Spezifikation
Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
1g
96.5
97%
MFCD03419463
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-6-Carboxylsäure
2759354
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
53572-98-8
100.0
C6H4N2O2S
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
168.17
168.18
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate