Learn More
Imidazo-[1,2-b]-pyridazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437908 25 g 25 Gramm
15427908 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61377.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 766-55-2 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
Imidazo[1,2-b]pyridazine is used as an intermediate of cefozopran, building block and in fused ring systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Imidazol[1,2-b]pyridazin wird als Zwischenprodukt von Cefozopran, als Baustein und in verschmolzenen Ringsystemen verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-55-2
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.127
MDL-Nummer MFCD07782103
InChI-Schlüssel VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
PubChem CID 136599
IUPAC-Name Imidazo[1,2-b]Pyridazin
SMILES C1=CC2=NC=CN2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-b]pyridazine
Schmelzpunkt 54°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98%