Learn More
Imidazo[1,2-b]-Pyridazin, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 455660250
Additional Details : CAS : 766-55-2 Gewicht : 0.02000kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15315038
  • 187.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
26-04-2021
Chemische Identifikatoren
766-55-2
119.12
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
Imidazo[1,2-b]Pyridazin
C6H5N3
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
136599
C1=CC2=NC=CN2N=C1
Spezifikation
Imidazo[1,2-b]pyridazine
3% max.
25g
97.5% min. (GC)
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Imidazo[1,2-b]Pyridazin
136599
98%
Authentic
54.0°C
766-55-2
C6H5N3
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
C1=CC2=NC=CN2N=C1
119.12
119.12
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Imidazo¢1,2-b!pyridazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.