Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Artikelnummer. 30394995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394995 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI3874502G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 274-76-0
Summenformel C7H6N2
Menge 2 g
Synonym 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
SMILES c1ccn2ccnc2c1
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
Formelmasse 118.0531