Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30396544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396544 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396544 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI387580100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Summenformel C8 H6 N2 O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccn2c1
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.145
Formelmasse 162.043