Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
| CAS | 139022-25-6 |
| Summenformel | C8 H6 N2 O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2nccn2c1 |
| IUPAC-Name | Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.145 |
| Formelmasse | 162.043 |