Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10230750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10230750 5 g 5 Gramm
10088289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10230750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64951-08-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64951-08-2
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD03419462
InChI-Schlüssel WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Schmelzpunkt 232.0°C to 234.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 51.20 to 55.47% C, 4.30 to 4.65% H, 14.96 to 16.17% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.