Learn More
Imidacloprid-Guanidinhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril/Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319934 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319934 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14283715WL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidacloprid-guanidine hydrochloride
CAS 127202-53-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H11 Cl N4 . Cl H
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
SMILES Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC-Name 1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-amin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 247.12
Menge 1 mL
Formelmasse 246.0439 g/mol