Learn More
Imidacloprid-d4, TRC
Artikelnummer. 30400269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400269 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30400269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI27499225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Menge 25 mg
Synonym 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMILES [2H]C1([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name (NE)-N-[1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-yliden]nitramid
Molekulargewicht (g/mol) 259.69
Formelmasse 259.0774
Reinheit (%) >95