missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ IMD 0354
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18066012
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18066012

Marke: Tocris Bioscience™ 2611/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Inhibitor of IKKβ

Inhibitor of IκB kinase-β (IKKβ) that blocks NF-κB nuclear translocation. Attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury by decreasing expression of adhesion molecules ICAM-1 and P-selectin and inhibiting cytokine and chemokine production in cardiomyocytes. Induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in HMC-1 and breast cancer cells. Also antagonist at P2X1, P2X4 and P2X7 receptors (IC50 values are 19, 156 and 175 nM respectively). Inhibits platelet aggregation induced by collegen in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 978-62-1
Summenformel C15H8ClF6NO2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IMD 0354
Menge 50 mg
Formelmasse 383.67
Reinheit >99%
Molekulargewicht 383.67
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt