Learn More
Imazethapyr-1-hydroxyethyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312820 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312820 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14283510AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imazethapyr-1-hydroxyethyl
CAS 134887-87-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imazethapyr-1-hydroxyethyl
Versandbedingung +20°C
Summenformel C15 H19 N3 O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, AC 288511, CL 288511
InChI-Formel InChI=1S/C15H19N3O4/c1-7(2)15(4)14(22)17-12(18-15)11-10(13(20)21)5-9(6-16-11)8(3)19/h5-8,19H,1-4H3,(H,20,21)(H,17,18,22)
SMILES CC(O)c1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-(1-Hydroxyethyl)-2-(4-Methyl-5-oxo-4-Propan-2-yl-1H-Imidazol-2-yl)pyridin-3-Carbonsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 305.33
Menge 1 mL
Formelmasse 305.1376 g/mol