missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imazamethabenz-methyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30316775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316775 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30316775 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA14281500AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imazamethabenz-methyl
CAS 81405-85-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imazamethabenz-methyl
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H20 N2 O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-4(or 5)-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), AC 222293, Assert, Assert 300, Dagger, Dagger G, Imazamethabenz methyl ester, Imazamethabenz-methyl
InChI-Formel InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
Lösungstyp Single Solution
SMILES COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2.COC(=O)c3cc(C)ccc3C4=NC(C)(C(C)C)C(=O)N4
IUPAC-Name Methyl-4-methyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzoat; Methyl-5-methyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzoat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 288.34
Menge 1 mL
Formelmasse 288.1474 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.