Learn More
Imatinib Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134222 1 g 1 Gramm
30009235 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI2679801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 862366-25-4
Summenformel C29 H31 N7 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 530.06
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-[[4-Methyl-1-piperazinyl]methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide hydrochloride, 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide hydrochloride, Genfatinib hydrochloride, Imatinib hydrochloride
IUPAC-Name 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-Pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamid; Hydrochlorid
SMILES O=C(C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C)C=C1)NC3=CC=C(C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3)C.[xHCl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imatinib Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C29H31N7O.ClH/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H
Formelmasse 529.2357