Learn More
Agilent BioTek Objektive für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit Lionheart FX automatischem Lebendzellmikroskop.
Marke:  Agilent BioTek 1450538
23068.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16542152
  • 23530.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Enthält Öl und Absorptionsring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
60x Ölobjektiv Olympus, 1,42 NA
Lionheart FX Automatischer Live Cell Imager
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Objektive für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop > 100x Ölobjektiv Olympus, 1,40 NA