missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Image-iT™ Low Density Lipoprotein Uptake Kit, Bodipy FL

Artikelnummer. 15729230
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15729230 200 μL Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15729230 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. I34359

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Image-iT Low Density Lipoprotein Uptake Kit - Bodipy FL includes Bodipy FL dye-labeled LDL, unlabeled LDL, heparin, BSA, and assay buffer.

The kit was designed to specifically detect binding and uptake of LDL through the LDL receptor internalization pathway, allowing maximum control and flexibility in the experimental design. It can be used with fluorescence microscopy, flow cytometry, cell sorting, high-throughput analysis, and high content analysis.

• Optimized LDL uptake kit with two built-in controls
• Bodipy FL is detectable with GFP/FITC filter set (absorption peak: ∼515 nm, emission peak: ∼520 nm)
• Bodipy FL is fixable and multiplexable with orange, red, deep red, violet, and blue emission dyes, such as RFP, mCherry, DAPI, Hoechst, HCS LipidTOX, and LysoTracker Deep Red

Two controls are included in the kit: unlabeled LDL as an optional pretreatment to occlude cell surface receptors in advance of probing with the labeled construct, and heparin which will chelate the LDL in the solution phase outside of the cells, preventing binding and uptake. When cells are labeled in the absence of these pretreatment controls, a fluorescent signal indicates specific LDL receptor-mediated endocytosis.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Kit
Menge 200 μL Kit
Konjugat Bodipy FL
Inhalt und Lagerung • 1 x 200 μL Bodipy FL-LDL, 1 mg/mL
• 1 x 200 μL LDL (unlabeled), 2.5 mg/mL
• 1 x 50 mL LDL assay buffer, 1 X
• 1 vial heparin, 5 mg/mL
• 1 x 150 mg BSA

Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
Markertyp BODIPY Dyes
Versandbedingung Wet Ice
Form Solution
Protein-Subtyp LDL
Produktlinie Molecular Probes

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.