Learn More
Molecular Probes™ Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagenz
Reduziert die Hintergrundfluoreszenz, die durch die unspezifische Färbung während des Sekundärnachweises entsteht, mit Konjugaten von Streptavidin oder sekundären Antikörpern erheblich
Marke: Molecular Probes™ R37107
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagenz reduziert erheblich die Hintergrundfluoreszenz, die durch unspezifische Färbung während des Sekundärnachweises, mithilfe von Konjugaten von Streptavidin oder sekundären Antikörpern, entsteht. Das Reagenz wird direkt auf Objektträger oder Deckgläser mit fixierten und permeabilisierten Zell- oder Gewebeproben vor dem Anfärben mit fluoreszierenden Sonden aufgetragen.- Einfaches Protokoll — auftragen der gebrauchsfertigen Lösung mit einer Tropfflasche
- Kompatibel mit anderen Schritten in Ihrem Immunfärbeprotokoll
- Effektiv mit den meisten fluoreszierenden Markern
- Stabilität bei Raumtemperatur — stets im Arbeits- und Zellkulturbereich griffbereit
Anwendungen zur zellulären Bildgebung
Image-iT™ FX Signal Enhancer Reagenz ist ein hochwirksames Produkt zur Blockierung von Hintergrundfärbungen, die durch unspezifische Wechselwirkungen einer Vielzahl von Fluoreszenzfarbstoffen mit Zellen und Gewebebestandteilen entstehen. Hintergrundfärbung durch fluoreszierende Konjugate mit Streptavidin oder Antikörpern wird weitgehend eliminiert, wenn das Image-iT™ FX Signal Enhancer Reagenz vor der Färbung auf fixierte und permeabilisierte Zellen aufgetragen wird.
Anwendungsvorschläge
- Tragen Sie Image-iT™ FX Signal Enhancer Reagenz vor der Immunfärbung direkt auf Objektträger oder Deckgläser mit Zell- oder Gewebeproben auf.
- Im Anschluss an das Waschen nach den Fixierungs-/Permeabilisierungsschritten tropfen Sie einfach ausreichend Reagenz auf die Probe um sie bedecken und inkubieren Sie sie für 30 Minuten. Dann fahren Sie mit Ihrem üblichen Färbeprotokoll fort.
- Bei Bedarf können nach dem Blockieren mit dem Image-iT™ Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagenz weitere Blockierungsschritte durchgeführt werden
Recommended Storage
Store at ≤ 25°C
Spezifikation
Signalverstärker | |
Zelluläre Bildgebung | |
6 x 2.5 ml-Tropfflaschen | |
1 kit |
Image-it™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagenzkit, farblose Lösung, pH-Wert 7, Fluoreszennachweisverfahren, Signalverstärkerreagenz, Enthält 6 Tropfflaschen (2,5 ml) für die zelluläre Bildgebung, ≤25 °C Lagertemperatur | |
Fluoreszent | |
≤25 °C |