Learn More
Cytiva IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow Affinitätsmedium
Artikelnummer. p-4595755 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Partikelgröße:
45 bis 165 μm
90 μm
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10372810
Marke: Cytiva 17092108
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kommt für die Reinigung von Proteinen und Peptiden zum Einsatz, die eine Affinität zu Metallionen haben. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow besteht aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads, die mit einem neuartigen Chelatligand modifiziert und zur Basismatrix immobilisiert wurden.
  • Ungeladenes IMAC-Harz ermöglicht das Laden mit einem Metallion der Wahl, um eine optimierte Selektivität zu erreichen
  • Wird für Ionen, wie z. B. Histidin-getaggte Proteine, aber auch für nicht getaggte rekombinante oder native Proteine verwendet
  • Hohe Proteinbindungskapazität
  • Kopplungschemie und neuartiger Ligand für minimale Ligand-Leckage
  • Verfügbare vorverpackte Formate HiTrap™ und HiPrep™ für eine problemlose Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 0.01 M HCl, 1 M NaOH, 70 % Essigsäure, 2 % SDS, 30 % 2-Propanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Proteinen und Peptiden, die eine Affinität zu Metallionen haben.
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Produkttyp IMAC Sepharose 6 Fast Flow-Medien
Flussrate 250 bis 400 cm/Stunde
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol