missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ILT5/CD85a/LILRB3 Antibody (1057017), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB18061Y
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ILT5/CD85a/LILRB3 Monoclonal antibody specifically detects ILT5/CD85a/LILRB3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| ILT5/CD85a/LILRB3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 11025 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 1057017 | |
| Flow Cytometry | |
| CD85 antigen-like family member A, CD85a antigen, HL9Immunoglobulin-like transcript 5, ILT-5, ILT5CD85a, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR3CD85A, LIR-3MGC138403, member 3, Monocyte inhibitory receptor HL9, PIRB | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human LILRB3/CD85a/ILT5, Gly24-Glu443, Accession # O75022 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur