Learn More
Cytiva illustra™ Lösung dNTPs
Verwendung von dNTPs, die die neuesten Fortschritte in der Fertigungstechnologie enthalten. Cytiva illustra™ Lösungs-dNTPs bieten die Desoxynukleotide mit höchster Reinheit, die für Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung erhältlich sind.
Marke: Cytiva 28-4065-21
Additional Details : Gewicht : 0.01400kg
Beschreibung
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR and sequencing
Spezifikation
Liquid | |
dGTP | |
>99% | |
Colorless |
7 | |
100 mM | |
25 μm | |
Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |