Learn More
Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 und G-100 DNA-Qualität-Agarosegele
Artikelnummer. 11574925 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100 g
Säulenbettvolumen:
15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser
9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser
Partikelgröße:
20 bis 50 μm
50 bis 150 μm
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11574925
Marke: Cytiva 17057301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird für die Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen verwendet. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 und G-100 DNA-Grade Agarosegele reinigen DNA durch Gelfiltration auf.
  • Getestet, um eine reproduzierbar hohe Rückgewinnung von DNA zu gewährleisten
  • Geeignet für Forscher, die Säulen zur Aufreinigung von Nukleinsäuren manuell packen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 g
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Auto-Seq G--Säule, ProbeQuant G-50-Mikrosäule, MicroSpin G-50-Säule und NICK-Säule
Säulenbettvolumen 9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser
Produkttyp G-50 und G-100 DNA-Agarose-Gele
Format Gekörntes Gel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration
pH-Bereich 2 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran mit Epichlorohydrin
Probentyp DNA
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C