Learn More
Cytiva Ready-To-Go™ RT-PCR-Beads
Artikelnummer. 10187044 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
0,2 ml Röhrchen mit Klappdeckel
0,2 ml-Röhrchen
0,5 ml Röhrchen
Anzahl Reaktionen:
96
100
Volumen:
200 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Anzahl Reaktionen Volumen Packungsgröße
10187044 0,2 ml Röhrchen mit Klappdeckel 96 200 μl 1 Stück
10064974 0,2 ml-Röhrchen 96 200 μl 1 Stück
10015264 0,5 ml Röhrchen 100 500 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187044 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 27925901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 CHF
    550.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimiert für die Ausführung von 1-stufiger oder konventioneller 2-stufiger reverse Transkription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR-Beads sind bei Umgebungstemperatur stabil, vorgemischt und für vordosierte Reaktionen geeignet.
  • Die Reagenzien sind für die Synthese von cDNA in voller Länge optimiert (> 7,5 kb) und optimale Sensitivität aus der PCR
  • Erhältlich in dünnwandigen 0,5-ml- oder 0,2-ml-Röhrchen/Platten, kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
  • Wird mit pd(N)6- und oligo(dT)-Primern für mehr Flexibilität geliefert
  • Der einsatzbereite Fertigungsprozess sorgt für hervorragende Reproduzierbarkeit bei geringerem Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination
  • Die langfristige Stabilität der Umgebungstemperatur vereinfacht den Versand und macht die Lagerung in Tiefkühlgeräten überflüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur stabile Beads mit Puffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, ca. 2 Einheiten Taq-DNA-Polymerase, M-MLV Reverse Transkriptase, RNAguard (Schwein) und Stabilisatoren (einschließlich RNase-/DNase-freies BSA) bei Rekonstitution eines Beads auf 50. Bei Umgebungstemperatur in Beutel mit Trockenmittel
Format 0,2 ml Röhrchen mit Klappdeckel
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Anzahl Reaktionen 96
Volumen 200 μl