Learn More
Cytiva illustra™ RAPD Analyse-Beads
Zur Durchführung von DNA-Profiling-Experimenten mit der nach dem Zufallsprinzip amplifizierten polymorphen DNA-Methode (RAPD-Methode)
Marke: Cytiva 27-9500-01
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.14800kg
Includes: RAPD Analyse-Beads, KontrolleE. coli BL21 DNA, KontrolleE. Coli C1a DNA- und RAPD-Analyse-Primer 2. (DNA aus zwei E. coli -Stämmen und RAPD-Analyse-Primer2 werden als Kontrollen zur Verfügung gestellt.)
Das illustra RAPD-Analyse-Kit (Herst.- Nr. 27-9502-01) besteht aus den Ready-To-Go™RAPD-Analyse-Beads und sechs gefriergetrockneten Primern, die mit RAPD-Analyse-Beads verwendet werden können. Jeder im Set vorhandene Primer ist ein beliebiger10-mer, der speziell für die RAPD-Analyse entwickelt wurde.
Beschreibung
- Vorformulierte, bei Raumtemperatur stabile Reaktions-Beads in Einzeldosis stellen höhere Reproduzierbarkeit von Reaktionen sicher, minimieren Pipettierschritte und reduzieren die Gefahr von Pipettierfehlern und Kontamination
- RAPD-Reaktionen sind einfach durchzuführen—einfach genomische DNS-Lösung und Primer zu einem Röhrchen RAPD-Analyseperlen hinzufügen, bis ein endgültiges Reaktionsvolumen von 2525 μl erreicht ist und die Reaktion verarbeiten
- Jede Charge von RAPD-Analyse-Beads ist funktionsgeprüft, um sicherzustellen, dass sie ein differenzielles Streifenmuster zwischen den beiden E. coli -Kontrollstämmen mit dem RAPD-Analyse-Primer2 erzeugen kann, der im Lieferumfang der RAPD-Beads enthalten ist
- RAPD-Reaktionen sind für die Verwendung mit einer Vielzahl von Organismen voroptimiert
- Beads werden in dünnwandigen 0.5 ml-Röhrchen geliefert, die mit den meisten Thermozyklern kompatibel sind
Spezifikation
Bei Raumtemperatur stabile Beads mit Puffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, BSA, thermostabilen DNA-Polymerasen, Kontrolle von E. coli BL21 (DE3)-DNA: 1 μg E. coli BL21(DE3)-DNA, lyophilisiert, Kontrolle E. coli C1a-DNA: 1 μg E. coli | |
8,3 | |
1 Kit | |
500 μl |
0,5 ml Röhrchen | |
Analysis Beads | |
Standard PCR |