Beschreibung
Reinigen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA in weniger als 10 Minuten auf. Farbcodierte Röhrchen und Säulen vereinfachen das Protokoll, und gereinigte DNA eignet sich für alle gängigen Downstream-Prozesse. Für die hocheffiziente Plasmid-DNA-Aufreinigung verwendet das illustra plasmidPrep Mini Spin Kit ein einfaches Plasmid-DNA-Aufreinigungsprotokoll, das ein modifiziertes alkalisches Lyse-Verfahren und eine neuartige kieselgelbasierte Membran umfasst. Die typische Plasmid-DNA-Ausbeute aus einer frischen 1.5 ml-Kultur von E. coli mit einer hohen Plasmidkopienzahl beträgt ca. 9 μg. Statt organischer Lösungsmittel enthält das Kit chaotrope Salze zur Denaturierung von Proteinkomponenten und fördert die selektive Bindung von DNA an die neuartige Kieselgelmembran. Das Kit enthält Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Kieselgelmembran vorgepackt sind, Suspensions-, Lyse- und Neutralisationspuffer mit chaotropen Salzen, Wasch- und Elutionspuffer, Mikrozentrifugenentnahmeröhrchen, ein vollständiges Protokollheft und eine abnehmbare Schnellreferenz-Protokollkarte.
- Gesamtvorbereitungszeit von weniger als 10 Minuten, was eine 50 %ige Reduzierung der Protokollzeit darstellt.
- Produziert hochwertige Plasmid-DNA mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit für Klonierung, Restriktionsenzymverdau, PCR-Amplifikation und DNA-Sequenzierung.
- Eine höhere Anwenderfreundlichkeit durch minimale Änderungen des Pipettiervolumens von einem Schritt des Protokolls zum nächsten, weniger Zentrifugationsschritte, farbcodierte Kit-Komponenten und Mangel an organischen Lösungsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Reinigen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA in weniger als 10 min. Farbcodierte Röhrchen und Säulen vereinfachen das Protokoll, und die gereinigte DNA eignet sich für alle gängigen Folgeanwendungen. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für viele Downstream-Prozesse, einschließlich Restriktionsenzymanalyse, Ligation, Klonierung, DNA- und PCR-Sequenzierung, PCR-Ligation und -Klonierung, Restriktionsverdau, enzymatische Modifikation, Vorlage für markierte Sondengenerierung, Transforma |
| Produkttyp | illustra Plasmid Mini Spin |
| Menge | 10 Packung |
| Reinheit | 1,7 |
| Probenvolumen | 3,0 ml |
| Prüfzeit | Ca. 9 min |
| Ertrag | 6 bis 15 μg |