Learn More
Cytiva Microspin G-50 Säulen
Artikelnummer. p-3676698 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 11753309
Marke: Cytiva 27533001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die schnelle Aufreinigung von DNA für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen mit typischen Mikrofugengeräten. Cytiva illustra™ Microspin G-50 Säulen entfernen oder denaturieren keine Enzyme.
  • Optimale Probenvolumina im Bereich von 12 bis 50 μl
  • Schnelle Aufreinigung markierter DNA (> 20 Basen) aus kleineren Molekülen in Lösung
  • Säulen vorgepackt mit Sephadex G-50, ausgeglichen in TE-Puffer mit 0.05 % Kathon CG/ICP-Biozid
  • illustra AutoSeq™ und illustra ProbeQuant™ G-50 Mikrosäulen sind speziell für die Entfernung von Farbstoff-Terminatoren bzw. die Aufreinigung markierter Sonden entwickelt und bieten bei diesen Anwendungen optimierte Leistungsfähigkeit
  • Mögliche Verwendung auch bei Pufferaustausch/Entsalzung enzymatischer Reaktionen (10 bis 100 μl) nach thermischer Denaturierung und Phenolextraktion
  • Produktrückgewinnung mindestens 10 % geringer als mit ProbeQuant G-50 Mikrosäulen.
  • Schnelle Aufreinigung markierter DNA (> 20 Basen) aus freien markierten Nukleotiden in Volumina von 25 bis 50 μl mittels Zentrifugensäulen-Chromatographie
Entsalzung, Pufferaustausch, Entfernung von Farbstoff-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen, Entfernung markierter Nukleotide aus DNA-Markierungsreaktionen
Bestellinformation
Praktisch vorgepackt mit Sephadex G-50 mit DNA-Gütegrad, vorequilibriert in TE-Puffer mit 0.05 % Kathon™ CG/ICP-Biozid und Entnahmeröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsalzung, Pufferaustausch, Entfernen von Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen, Entfernen von markierten Nukleotiden in 25 bis 50 μl aus DNA-Markierungsreaktionen
Enthält Sephadex™ G-50 DNA-Qualität
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produkttyp Säule