Learn More
Cytiva illustra™ ExoProStar DNA and Sequence Reaction Clean-up Kit
Artikelnummer. 11683044 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20
100
500
2000
5000
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11683044
Marke: Cytiva US78212
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die für die Reinigung von DNA und für die Sequenzierung optimierten Reaktionen lassen sich schnell, effizient und zuverlässig einrichten. Illustra™ ExoProStar DNA und Sequence Reaction Clean-up kombiniert die enzymatische PCR-Reinigungstechnologie mit der illustra Exonuklease I und der Alkalin-Phosphatase, um nicht gebundene Primer und dNTPs zu entfernen.
Enzyme, optimiert für den gemeinsamen Einsatz zum hochgradig effizienten Beseitigen nicht aufgenommer Primer und dNTPs. Die Enzyme werden in zwei getrennten Röhrchen geliefert. Zur Reaktionsvorbereitung sind nur zwei einfache Pipettierschritte erforderlich.
  • Schnelles Protokoll von nur 30 Minuten.
  • Für verschiedene Reaktionsgrößen skalierbar.
  • Kein PCR-Produktverlust
  • Automatisierungsfreundlich
  • Vollständige Wärmeinaktivierung der Enzyme innerhalb von 15 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximale Flexibilität sind zwei separate Röhrchen erhältlich.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optimiert für schnelles, effizientes und zuverlässiges Reinigen von DNA und Entwickeln von Sequenzierungsreaktionen
Enthält Ein Röhrchen alkalische Phosphatase und Exonuklease I
Anzahl Reaktionen 2000
Produkttyp illustra ExoProStar