Learn More
Cytiva illustra™ Blut genomicPrep Mini-Spin-Kit
Artikelnummer. p-3683607 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 10792617
Marke: Cytiva 28904264
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
  • Spin-Säulen mit einer neuartigen Silika-Membran, gefriergetrockneter Proteinase K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffer, Mikrozentrifugen-
  • Entnahmeröhrchen, eine vollständige Protokollbroschüre und eine abnehmbare Schnellreferenz-Protokollkarte.
Entwickelt für die schnelle Extraktion und Reinigung von genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus Vollblut, Leukozytenfilm (Buffy Coat), Knochenmark und nukleierten roten Blutkörperchen.
Der Reinigungsprozess erfordert minimale Scherung mit typischen Ausbeuten von4 bis 6 μg genomischer DNA pro 200 μl-Probe mit Volumina von bis zu 1 ml. Die Methode verwendet chaotrope Wirkstoffe, um DNA aus Blutkörperchen, denaturierten Proteinkomponenten zu extrahieren und die selektive Bindung von DNA an eine neuartige Silika-Membran zu fördern. Das Elutionsvolumen kann bei Bedarf für die meisten molekularbiologischen Downstream-Prozesse modifiziert werden.
  • Hochwertige genomische DNA mit einem größeren Anteil an DNA mit höherem Molekulargewicht und weniger Scherung
  • Nachgewiesene Anwendung auf verschiedene Arten von Vollblut, einschließlich jenes von Mensch, Pferd, Kaninchen, Ratte und Maus
  • Erhöhte Anwenderfreundlichkeit durch geringere Volumenänderungen beim Pipettieren, eine Zentrifugierungseinstellung und farbcodierte Kit-Komponenten
  • Validiert in mehreren Downstream-Prozessen, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdauen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Das Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus Vollblut, Leukozytenfilm, Knochenmark und kernhaltigen roten Blutkörperchen entwickelt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für mehrere Downstream-Prozesse verwendet, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdau. Geeignet für die Verwendung in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Standard-, Multiplex- und quantitativer PCR, Klonierung, Haplotypisierung und Rest
Enthält Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, lyophilisiertem Proteinase K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbaren Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produkttyp Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit
Reinheit 1,7
Probenvolumen 50 μl Vollblut, Buffy-Coat, Knochenmarkzellen, 2 μl Nukleinblut†, 300 μl Vollblut‡
Prüfzeit < 20 min
Ertrag 4-6 μg/200 μl Vollblut
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.