Beschreibung
Includes
- Spin-Säulen mit einer neuartigen Silika-Membran, gefriergetrockneter Proteinase K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffer, Mikrozentrifugen-
- Entnahmeröhrchen, eine vollständige Protokollbroschüre und eine abnehmbare Schnellreferenz-Protokollkarte.
Der Reinigungsprozess erfordert minimale Scherung mit typischen Ausbeuten von4 bis 6 μg genomischer DNA pro 200 μl-Probe mit Volumina von bis zu 1 ml. Die Methode verwendet chaotrope Wirkstoffe, um DNA aus Blutkörperchen, denaturierten Proteinkomponenten zu extrahieren und die selektive Bindung von DNA an eine neuartige Silika-Membran zu fördern. Das Elutionsvolumen kann bei Bedarf für die meisten molekularbiologischen Downstream-Prozesse modifiziert werden.
- Hochwertige genomische DNA mit einem größeren Anteil an DNA mit höherem Molekulargewicht und weniger Scherung
- Nachgewiesene Anwendung auf verschiedene Arten von Vollblut, einschließlich jenes von Mensch, Pferd, Kaninchen, Ratte und Maus
- Erhöhte Anwenderfreundlichkeit durch geringere Volumenänderungen beim Pipettieren, eine Zentrifugierungseinstellung und farbcodierte Kit-Komponenten
- Validiert in mehreren Downstream-Prozessen, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdauen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Das Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus Vollblut, Leukozytenfilm, Knochenmark und kernhaltigen roten Blutkörperchen entwickelt. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für mehrere Downstream-Prozesse verwendet, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdau. Geeignet für die Verwendung in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Standard-, Multiplex- und quantitativer PCR, Klonierung, Haplotypisierung und Rest |
| Enthält | Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, lyophilisiertem Proteinase K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbaren Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind |
| Anzahl Reaktionen | 50 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit |
| Reinheit | 1,7 |
| Probenvolumen | 50 μl Vollblut, Buffy-Coat, Knochenmarkzellen, 2 μl Nukleinblut†, 300 μl Vollblut‡ |
| Prüfzeit | < 20 min |
| Ertrag | 4-6 μg/200 μl Vollblut |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.