Learn More
Cytiva Blood Genomic Prep Mini Spin Kit
Artikelnummer. 11379941 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379941 10 Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11379941 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28904263
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht entwickelt.
Das Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus Vollblut, Leukozytenfilm, Knochenmark und kernhaltigen roten Blutkörperchen entwickelt. Der Aufreinigungsprozess erfordert minimale Scherung, was zur Produktion von 5 bis 10 μg intakter, hochwertiger genomischer DNA aus einer 200 μ-L-Probe führt. Das Volumen der Eingangsproben kann von50 μl bis1 ml variieren. Das Verfahren verwendet ein einfaches genomisches DNA-Reinigungsprotokoll, das chaotrope Wirkstoffe nutzt, um DNA aus Blutkörperchen zu extrahieren, Proteinkomponenten zu denaturieren und die selektive Bindung von DNA an eine säulenbasierte, neuartige Silika-Membran zu begünstigen. Das Elutionsvolumen kann bei Bedarf modifiziert werden, um die entsprechende genomische DNA-Konzentration für die meisten nachgelagerten molekularbiologischen Anwendungen zu erhalten. Das Kit enthält Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, lyophilisiertem Proteinase-K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammlern, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbaren Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind
  • Für die schnelle und reproduzierbare Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus Vollblut, Buffy Coat, Knochenmark und nukleierten roten Blutkörperchen.
  • Hochwertige genomische DNA mit einem größeren Anteil an DNA mit höherem Molekulargewicht und weniger Scherung.
  • Nachgewiesene Anwendbarkeit auf verschiedene Arten von Vollblut, einschließlich jenes von Mensch, Pferd, Kaninchen, Ratte und Maus.
  • Erhöhte Anwenderfreundlichkeit durch geringere Volumenänderungen beim Pipettieren, eine Zentrifugierungseinstellung und farbcodierte Kit-Komponenten
  • Verifiziert in mehreren Downstream-Prozessen, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdauen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Das Illustra Blood genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus Vollblut, Leukozytenfilm, Knochenmark und kernhaltigen roten Blutkörperchen entwickelt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für mehrere Downstream-Prozesse verwendet, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdau. Geeignet für die Verwendung in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Standard-, Multiplex- und quantitativer PCR, Klonierung, Haplotypisierung und Rest
Produkttyp illustra Blood Mini Spin (10)
Menge 10 Packung
Reinheit 1,9
Probenvolumen 300 μl Vollblut, Buffy-Coat, Knochenmarkzellen, 10 μl Nukleinblut†, 1000 μl Vollblut‡
Prüfzeit < 20 min
Ertrag 4 bis 6 μg/200 μl Vollblut
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.