Learn More
Abnova™ IL9R (Human) Recombinant Protein
Human IL9R full-length ORF ( AAH51337, 1 a.a. - 332 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00003581-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16126811
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MHLGSNCCKNGQTLLQRTCHGVSCCGWWFQAARSILGKGPSAQSLAGWTLESEALRRDMGTWLLACICICTCVCLGVSVTGEGQGPRSRTFTCLTNNILRIDCHWSAPELGQGSSPWLLFTRLLAAHISASCGAVSAPSCCHLRQCSCHLTISPSLSTTACLGGSRSAWWTRSTCPGDTSNISSGHCILTWSISPALEPMTTLLSYELAFKKQEEAWEQAQHRDHIVGVTWLILEAFELDPGFIHEARLRVQMATLEDDVVEEERYTGQWSEWSQPVCFQAPQRQGPLIPPWGWPGNTLVAVSIFLLLTGPTYLLFKLSPRLGWGPTGPVCC
Spezifikation
Spezifikation
AAH51337
interleukin 9 receptor
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IL9R
GST
3581
Wheat germ expression system
25 μg
CD129
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer