Learn More
IL8 rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Markierung
IL8, rekombinantes, humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag
Marke:  Invitrogen 10098H01H2U25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274635
  • 259.00 CHF / 25 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 8 (IL8), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert.
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die 72 Aminosäureresten von (Ser 28-Ser 99) des reifen humanen IL8 (NP_000575.1) kodiert, die mit Fc-Bereich des humanen IgG1 am N-Terminus fusioniert.
Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet.
Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween80.
Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem doppelt destillierten Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf. Es wird empfohlen, das Protein so bald wie möglich zu aliquotierten und zu verwenden. Lagern Sie Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 ° C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Ablaufdatum: Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Dieses Protein wird von SINO Biological hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteinassays und -analyse
Lyophilisiert
35 kDa
PAGE
5 x 5μ g
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
CXCL8, GCP-1, GCP1, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1
5 Fläschchen mit gefriergetrocknetem Protein
Assay-Standard
Säugetiere
Human
Lyophilisiert
3576
IL8 rekombinantes humanes Protein
≥85 % von SDS-PAGE
–20 °C
5 Packung(en)
IL8 rekombinantes humanes Protein
IL
Chemokine und Rezeptoren
IL8 rekombinantes humanes Protein
IgG1-Fc-Tag, hIgG1-Fc-Tag