Learn More
Abnova™ IL1RN (Human) Recombinant Protein
Human IL1RN full-length ORF ( AAH09745, 1 a.a. - 159 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00003557-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16126751
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MALETICRPSGRKSSKMQAFRIWDVNQKTFYLRNNQLVAGYLQGPNVNLEEKIDVVPIEPHALFLGIHGGKMCLSCVKSGDETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKFYFQEDE
Spezifikation
Spezifikation
AAH09745
interleukin 1 receptor antagonist
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IL1RN
GST
3557
Wheat germ expression system
25 μg
ICIL-1RA, IL-1ra3, IL1F3, IL1RA, IRAP, MGC10430
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer