Learn More
Invitrogen™ Human IL1RL1/ST2 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231029
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 15904224
Marke: Invitrogen™ EHIAST2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Peroxidase-konjugierter Detektorantikörper, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
ELISA
The Human IL1RL1/ST2 ELISA quantitates Hu IL1RL1 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL1RL1. Principle of the method The Human IL1RL1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ST2 ist ein Mitglied der Interleukin 1-Rezeptorfamilie. Studien mit ST2 in Mäusen deuten darauf hin, dass dieser Rezeptor durch proinflammatorische Stimuli induziert werden kann und an der Funktion von T-Helferzellen beteiligt ist. ST2 gehört zur Interleukin-1-Rezeptorfamilie mit drei Ig-ähnlichen (Immunglobulin-ähnlichen) C2-Typ-Domänen und einer TIR-Domäne. ST2 ist ein Rezeptor für Interleukin-33 (IL-33), der nach einer Stimulation die Signalmoleküle MYD88, IRAK1, IRAK4 und TRAF6 rekrutiert, gefolgt von einer Phosphorylation von MAPK3/ERK1 und/oder MAPK1/ERK2, MAPK14 und MAPK8. Berichte schlagen auch eine mögliche Rolle in der Funktion von T-Helferzellen sowie im Zellwachstum vor. Es wurden drei Isoformen von ST2 erkannt, wobei Isoform C eine Membranform und Isoform B eine sezernierte Form ist. ST2 kann durch proinflammatorische Stimuli induziert werden und wird auch im Serum von Autoimmunerkrankungen gefunden. Verschiedene Isoformen sind auf verschiedene Gewebe beschränkt, wobei eine hohe Expression dieses Proteins in Niere, Lunge, Plazenta, Magen, Skelettmuskulatur, Dickdarm und Dünndarm erkennbar ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q01638
Assay-Bereich 31.25 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 30,5 pg/mL
Beschreibung Human Wachstumsstimulation-exprimiertes Protein ST2-ELISA-Kit
Assay Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 9173
Gensymbol IL1RL1
Interassay-VK 8,5%
Intraassay-VK 4,3%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 12,5 μl; Serum, 12,5 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.