missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-9 Antibody (D9302C12), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-12021F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-9 Monoclonal antibody specifically detects IL-9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| IL-9 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry | |
| D9302C12 | |
| Flow Cytometry | |
| Cytokine P40, HP40, IL-9homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40, interleukin 9, interleukin-9, P40, p40 cytokine, p40 T-cell and mast cell growth factor, T-cell growth factor P40 | |
| This antibody was raised by immunising Armenian hamsters with Baculovirus-expressed, recombinant murine IL-9. | |
| 0.1 mL | |
| Asthma, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3578 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur