missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-7 Mouse ELISA Kit

Sandwich ELISA Kit

Marke:  Invitrogen™ EMIL7X5

Additional Details : Gewicht : 0.33800kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17105759

  • 2895.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

The Mouse Interleukin-7 (Ms IL-7) ELISA quantitates Ms IL-7 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-7. Principle of the method The Mouse IL-7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Interleukin 7 (IL-7) ist ein hämatopoetisches Zytokin, das konstitutiv von Stromazellen aus Knochenmark und der Thymusdrüse produziert wird. Il-7 signalisiert durch IL-7R zwecks Förderung der Differenzierung von hämatopoetischen Stammzellen zu lymphoiden Vorläuferzellen, die T-Zellen, B-Zellen und natürliche Killerzellen erzeugen.
Spezifikation

Spezifikation

P10168
10 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
16196
<12%
Assay-Verdünnungskonzentrat, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Chromogen, Waschpuffer, Stopplösung, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard
5 x 96 Tests
Knochenforschung
2°bis 8 °C
Maus
4 h 45 min
8,23 pg/mL bis 6000 pg/mL
10 pg/mL bis 6000 pg/mL
Biotin
Zytokine und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
A630026I06Rik,Il-7, hlb368
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
A630026I06Rik, Il-7, hlb368
1 h 20 min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote