missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-6 Rat anti-Mouse, PE, Clone: MP5-20F3, BD
Rat Monoclonal Antibody
177.00 CHF - 417.00 CHF
Spezifikation
Antigen | IL-6 |
---|---|
Klon | MP5-20F3 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15831599
|
BD Biosciences
562050 |
25 μg |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15857668
|
BD Biosciences
554401 |
0.1 mg |
417.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The MP5-20F3 monoclonal antibody specifically binds to mouse interleukin-6 (IL-6). The immunogen used to generate the MP5-20F3 hybridoma was recombinant mouse IL-6.
Spezifikation
IL-6 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse IL-6 Recombinant Protein | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
MP5-20F3 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.