Learn More
Novus Biologicals™ IL-6 Antibody (olokizumab) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen IL-6
Klon olokizumab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30047265
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28477-100ug
100 μg
407.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30046945
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28477-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047418
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28477-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
IL-6
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
IL-6/ IFNb2
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
olokizumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P05231
3569
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.