Learn More
IL-5 Rat anti-Mouse/Human, APC, Clone: TRFK5, BD
Rat Monoclonal Antibody
273.00 CHF - 550.00 CHF
Spezifikation
Antigen IL-5
Klon TRFK5
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15811599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562048
25 μg
273.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817668
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554396
0.1 mg
550.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The TRFK5 antibody reacts with mouse interleukin-5 (IL-5) and cross-reacts with human IL-5. The TRFK5 antibody has been reported to cross react with IL-5 from rhesus monkey. This is a neutralizing antibody.
Spezifikation
Spezifikation
IL-5
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Human, Mouse
Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
TRFK5
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified