Learn More
IL-4 Rat, PE, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB81-PE-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982538
  • 105.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
IL-4
11B11
PE
NP_067258
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16189
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
IgG1 kappa
25 μg
Store at 2-4°C.